Stampa…
2-(2-Pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC10374-1G PC10374-500MG
APOSPC10374-1GEA 533 EUR
APOSPC10374-1G APOSPC10374-500MG
2-(2-Pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
2-(2-Pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₆F₃N₃O₂
Peso molecolare: 269,18 g/mol
Punto di fusione: 224…226 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200983
CAS Number: 874816-10-1