Stampa…
Methyl-3,4,5-trifluorobenzenecarboxylate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3,4,5-trifluorobenzoate
PC10372-1G PC10372-25G PC10372-5G PC10372-100G
APOSPC10372-1GEA 14.7 EUR
APOSPC10372-1G APOSPC10372-25G APOSPC10372-5G APOSPC10372-100G
Methyl-3,4,5-trifluorobenzenecarboxylate 99%
Methyl-3,4,5-trifluorobenzenecarboxylate
Formula: C₈H₅F₃O₂
Peso molecolare: 190,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200977
CAS Number: 773873-72-6