Methyl-2-amino-5-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC10369-10G
PC10369-1G
PC10369-5G
APOSPC10369-10GEA
546
EUR
APOSPC10369-10G
APOSPC10369-1G
APOSPC10369-5G
Methyl-2-amino-5-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Methyl-2-amino-5-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formula:
C₁₁H₉FN₂O₂S Punto di fusione: 232…234 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD06200922 CAS Number: 127918-93-8 |