Stampa…
2-(4-Fluorophenyl)-3-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10368-10G PC10368-1G PC10368-5G
APOSPC10368-10GEA 0 EUR
APOSPC10368-10G APOSPC10368-1G APOSPC10368-5G
2-(4-Fluorophenyl)-3-nitropyridine
2-(4-Fluorophenyl)-3-nitropyridine
Formula: C₁₁H₇FN₂O₂
Punto di fusione: 94…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200968
CAS Number: 168267-36-5