2-(4-Fluorophenyl)-5-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₁H₇FN₂O₂ Punto di fusione: 132…136 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06200966 CAS Number: 886361-78-0 |