Stampa…
1,4-Difluoro-2-methyl-5-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10366-1G PC10366-25G PC10366-5G PC10366-100G
APOSPC10366-1GEA 14.7 EUR
APOSPC10366-1G APOSPC10366-25G APOSPC10366-5G APOSPC10366-100G
1,4-Difluoro-2-methyl-5-nitrobenzene
1,4-Difluoro-2-methyl-5-nitrobenzene
Formula: C₇H₅F₂NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200905
CAS Number: 141412-60-4