Stampa…
2-Amino-5-(3-fluorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
PC10365-1G PC10365-500MG PC10365-5G
APOSPC10365-1GEA 217 EUR
APOSPC10365-1G APOSPC10365-500MG APOSPC10365-5G
2-Amino-5-(3-fluorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
2-Amino-5-(3-fluorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
Formula: C₁₀H₉FN₄OS
Punto di fusione: 122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200940
CAS Number: 886361-60-0