Stampa…
N'-Hydroxy-4-{[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarboximidamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC10360-1G PC10360-500MG
APOSPC10360-1GEA 533 EUR
APOSPC10360-1G APOSPC10360-500MG
N'-Hydroxy-4-{[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarboximidamide
N'-Hydroxy-4-{[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarboximidamide
Formula: C₁₃H₁₀F₃N₃O₂
Peso molecolare: 297,24 g/mol
Punto di fusione: 132…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00663373
CAS Number: 263161-34-8