Stampa…
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC10357-5G PC10357-1G
APOSPC10357-5GEA 94.5 EUR
APOSPC10357-5G APOSPC10357-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₆F₃NO
Peso molecolare: 201,15 g/mol
Punto di fusione: 30…34 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797342
CAS Number: 875664-48-5