Stampa…
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10356-1G PC10356-5G PC10356-250MG
APOSPC10356-1GEA 143 EUR
APOSPC10356-1G APOSPC10356-5G APOSPC10356-250MG
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₄F₃NO
Peso molecolare: 187,12 g/mol
Punto di fusione: 117…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797340
CAS Number: 320-42-3