Stampa…
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10355-500MG PC10355-5G PC10355-25G
APOSPC10355-500MGEA 16.1 EUR
APOSPC10355-500MG APOSPC10355-5G APOSPC10355-25G
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₄F₃NO
Peso molecolare: 187,12 g/mol
Punto di fusione: 171…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797882
CAS Number: 124811-71-8