Stampa…
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC10351-1G PC10351-250MG
APOSPC10351-1GEA 127 EUR
APOSPC10351-1G APOSPC10351-250MG
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}acetic acid
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}acetic acid
Formula: C₈H₈FNO₄S
Peso molecolare: 233.22 g/mol
Punto di fusione: 158…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02091617
CAS Number: 13029-71-5