6-Fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₆FNO₃ Punto di fusione: 298…300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03425825 CAS Number: 117685-48-0 |