Stampa…
3-Chloro-5-fluorobenzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC1035-5G PC1035-1G
APOSPC1035-5GEA 87.3 EUR
APOSPC1035-5G APOSPC1035-1G
3-Chloro-5-fluorobenzylamine 97%
3-Chloro-5-fluorobenzylamine
Formula: C₇H₇ClFN
Peso molecolare: 159,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06213787
CAS Number: 90390-33-3
UN: 1760
ADR: 8,III