Stampa…
Methyl-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzenecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzoate
PC10345-1G PC10345-250MG
APOSPC10345-1GEA 92.8 EUR
APOSPC10345-1G APOSPC10345-250MG
Methyl-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzenecarboxylate
Methyl-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzenecarboxylate
Formula: C₁₅H₁₃FO₃
Peso molecolare: 260.27 g/mol
Punto di fusione: 71…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01568714
CAS Number: 454473-78-0