Stampa…
4-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2-Dihydro-4-(4-fluorophenyl)-2-oxopyridine-3-carbonitrile
PC10344-1G PC10344-250MG
APOSPC10344-1GEA 350 EUR
APOSPC10344-1G APOSPC10344-250MG
4-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
4-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Formula: C₁₂H₇FN₂O
Peso molecolare: 214,2 g/mol
Punto di fusione: 284…285 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04117821
CAS Number: 886360-84-5