Stampa…
2-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10336-1G PC10336-25G PC10336-5G
APOSPC10336-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10336-1G APOSPC10336-25G APOSPC10336-5G
2-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
2-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₂
Punto di fusione: 240…245 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664239
CAS Number: 170981-26-7