Stampa…
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10333-1G PC10333-25G PC10333-5G PC10333-10G
APOSPC10333-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10333-1G APOSPC10333-25G APOSPC10333-5G APOSPC10333-10G
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Formula: C₇H₅BFNO₂
Punto di fusione: 362…366 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03411549
CAS Number: 843663-18-3