1-Bromo-3-fluoro-2-iodobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₃BrFI Punto di ebollizione: 108…109 °C/10mmHg Flash Pt: 104 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07368675 CAS Number: 450412-29-0 |