Stampa…
Pentafluorophenyl-2-naphthalenesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
PC10322-1G PC10322-500MG PC10322-5G
APOSPC10322-1GEA 275 EUR
APOSPC10322-1G APOSPC10322-500MG APOSPC10322-5G
Pentafluorophenyl-2-naphthalenesulphonate
Pentafluorophenyl-2-naphthalenesulphonate
Formula: C₁₆H₇F₅O₃S
Punto di fusione: 105…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05975130
CAS Number: 885950-37-8