Stampa…

Pentafluorophenyl-4-methoxybenzenesulphonate

Fornitore: Apollo Scientific

PC10321-1G PC10321-500MG PC10321-5G
APOSPC10321-1GEA 275 EUR
APOSPC10321-1G APOSPC10321-500MG APOSPC10321-5G
Pentafluorophenyl-4-methoxybenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-methoxybenzenesulphonate
Formula: C₁₃H₇F₅O₄S
Punto di fusione: 58…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05975127
CAS Number: 663175-94-8

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR