Stampa…
Pentafluorophenyl-3-methylbenzenesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
PC10320-1G PC10320-500MG PC10320-5G
APOSPC10320-1GEA 275 EUR
APOSPC10320-1G APOSPC10320-500MG APOSPC10320-5G
Pentafluorophenyl-3-methylbenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-3-methylbenzenesulphonate
Formula: C₁₃H₇F₅O₃S
Punto di fusione: 49…51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05975125
CAS Number: 885950-34-5