Stampa…
Pentafluorophenyl-2-nitrobenzenesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
PC10319-1G PC10319-500MG PC10319-5G
APOSPC10319-1GEA 275 EUR
APOSPC10319-1G APOSPC10319-500MG APOSPC10319-5G
Pentafluorophenyl-2-nitrobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2-nitrobenzenesulphonate
Formula: C₁₂H₄F₅NO₅S
Punto di fusione: 127…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05975122
CAS Number: 885950-33-4