Pentafluorophenyl-4-iodobenzenesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₄F₅IO₃S Punto di fusione: 88…90 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05975132 CAS Number: 885950-39-0 |