Stampa…
Pentafluorophenyl-1-ethanesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10316-1G PC10316-5G
APOSPC10316-1GEA 174 EUR
APOSPC10316-1G APOSPC10316-5G
Pentafluorophenyl-1-ethanesulphonate
Pentafluorophenyl-1-ethanesulphonate
Formula: C₈H₅F₅O₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05975129
CAS Number: 597553-60-1