Stampa…
Pentafluorophenyl-4-methylbenzenesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10315-1G PC10315-5G
APOSPC10315-1GEA 46.4 EUR
APOSPC10315-1G APOSPC10315-5G
Pentafluorophenyl-4-methylbenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-methylbenzenesulphonate
Formula: C₁₃H₇F₅O₃S
Punto di fusione: 65…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060056
CAS Number: 2069-36-5