Stampa…
Pentafluorophenyl-3-nitrobenzenesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
PC10313-1G PC10313-500MG PC10313-5G
APOSPC10313-1GEA 275 EUR
APOSPC10313-1G APOSPC10313-500MG APOSPC10313-5G
Pentafluorophenyl-3-nitrobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-3-nitrobenzenesulphonate
Formula: C₁₂H₄F₅NO₅S
Punto di fusione: 67…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05975121
CAS Number: 663175-93-7