Stampa…
Pentafluorophenyl-4-ethylbenzenesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
PC10312-1G PC10312-500MG PC10312-5G
APOSPC10312-1GEA 275 EUR
APOSPC10312-1G APOSPC10312-500MG APOSPC10312-5G
Pentafluorophenyl-4-ethylbenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-ethylbenzenesulphonate
Formula: C₁₄H₉F₅O₃S
Punto di fusione: 61…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05975134
CAS Number: 885950-41-4