Stampa…
Pentafluorophenyl-4-tert-butylbenzenesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-(tert-butyl)benzenesulphonate
PC10311-1G PC10311-500MG PC10311-5G
APOSPC10311-1GEA 275 EUR
APOSPC10311-1G APOSPC10311-500MG APOSPC10311-5G
Pentafluorophenyl-4-tert-butylbenzenesulphonate
Pentafluorophenyl 4-tert-butylbenzenesulphonate
Formula: C₁₆H₁₃F₅O₃S
Punto di fusione: 93…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05975131
CAS Number: 885950-38-9