Stampa…
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)aniline, 3-Aminobenzotrifluoride
PC1030A-1KG PC1030A-250G
APOSPC1030A-1KGEA 120 EUR
APOSPC1030A-1KG APOSPC1030A-250G
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine 98%
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine
Intermediate for the synthesis of several pharmaceuticals including Bendrofluazide
Formula: C₇H₆F₃N
Peso molecolare: 161,13 g/mol
Punto di ebollizione: 187 °C
Punto di fusione: 44352 °C
Densità: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007797
CAS Number: 98-16-8
EINECS: 202-643-4
UN: 2948
ADR: 6.1,II