Stampa…
Pentafluorophenyl-2-fluorobenzenesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
PC10309-1G PC10309-500MG PC10309-5G
APOSPC10309-1GEA 275 EUR
APOSPC10309-1G APOSPC10309-500MG APOSPC10309-5G
Pentafluorophenyl-2-fluorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2-fluorobenzenesulphonate
Formula: C₁₂H₄F₆O₃S
Punto di fusione: 104…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05975126
CAS Number: 885950-35-6