Stampa…
Pentafluorophenyl-4-nitrobenzenesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
PC10307-25G PC10307-5G PC10307-1G
APOSPC10307-25GEA 152 EUR
APOSPC10307-25G APOSPC10307-5G APOSPC10307-1G
Pentafluorophenyl-4-nitrobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-nitrobenzenesulphonate
Formula: C₁₂H₄F₅NO₅S
Punto di fusione: 109…111 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05975120
CAS Number: 244633-31-6