Stampa…
Pentafluorophenyl-4-(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)benzenesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
PC10306-1G PC10306-500MG PC10306-5G
APOSPC10306-1GEA 275 EUR
APOSPC10306-1G APOSPC10306-500MG APOSPC10306-5G
Pentafluorophenyl-4-(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)benzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)benzenesulphonate
Formula: C₁₉H₇F₈NO₆S
Punto di fusione: 107…109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05975150
CAS Number: 886361-29-1