Stampa…
Pentafluorophenyl-5-chloro-2-methoxybenzenesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
PC10304-1G PC10304-5G
APOSPC10304-1GEA 201 EUR
APOSPC10304-1G APOSPC10304-5G
Pentafluorophenyl-5-chloro-2-methoxybenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-5-chloro-2-methoxybenzenesulphonate
Formula: C₁₃H₆ClF₅O₄S
Punto di fusione: 129…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05975152
CAS Number: 886361-33-7