Stampa…
Pentafluorophenyl-2,4,6-triisopropylbenzenesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
PC10302-1G PC10302-500MG PC10302-5G
APOSPC10302-1GEA 275 EUR
APOSPC10302-1G APOSPC10302-500MG APOSPC10302-5G
Pentafluorophenyl-2,4,6-triisopropylbenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2,4,6-triisopropylbenzenesulphonate
Formula: C₂₁H₂₃F₅O₃S
Punto di fusione: 42…43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05975146
CAS Number: 886361-20-2