Stampa…
3-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenoxy)sulphonyl]benzenecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenoxy)sulphonyl]benzoic acid
PC10301-1G PC10301-500MG PC10301-5G
APOSPC10301-1GEA 275 EUR
APOSPC10301-1G APOSPC10301-500MG APOSPC10301-5G
3-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenoxy)sulphonyl]benzenecarboxylic acid
3-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenoxy)sulphonyl]benzenecarboxylic acid
Formula: C₁₃H₅F₅O₅S
Peso molecolare: 368.24 g/mol
Punto di fusione: 130…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05975151
CAS Number: 886361-31-5