Stampa…
Pentafluorophenyl-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
PC10300-1G PC10300-500MG PC10300-5G
APOSPC10300-1GEA 275 EUR
APOSPC10300-1G APOSPC10300-500MG APOSPC10300-5G
Pentafluorophenyl-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Formula: C₁₃H₄F₈O₃S
Punto di fusione: 79…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05975148
CAS Number: 886361-24-6