Stampa…
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)aniline, 3-Aminobenzotrifluoride
PC1030-100G PC1030-1KG PC1030-500G
APOSPC1030-100GEA 17.6 EUR
APOSPC1030-100G APOSPC1030-1KG APOSPC1030-500G
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine 99%
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine
Intermediate for the synthesis of several pharmaceuticals including Bendrofluazide
Formula: C₇H₆F₃N
Peso molecolare: 161,13 g/mol
Punto di ebollizione: 187…189 °C
Punto di fusione: 44352 °C
Densità: 1,295 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007797
CAS Number: 98-16-8
EINECS: 202-643-4
UN: 2948
ADR: 6.1,II