(E)-3-[2-(3,5-Difluorophenoxy)phenyl]-2-propenoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₅H₁₀F₂O₃ Punto di fusione: 185…188 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05663813 CAS Number: 886361-03-1 |