Stampa…
4-(3,5-Difluorophenoxy)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
PC10294-1G PC10294-5G
APOSPC10294-1GEA 434 EUR
APOSPC10294-1G APOSPC10294-5G
4-(3,5-Difluorophenoxy)benzaldehyde
4-(3,5-Difluorophenoxy)benzaldehyde
Formula: C₁₃H₈F₂O₂
Punto di fusione: 57…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663812
CAS Number: 886361-01-9