3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-4-fluoroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₃H₉FN₂O Punto di fusione: 153…156 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03425815 CAS Number: 220705-28-2 |