Stampa…
1,1,1-Trifluoro-3-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}-2-propanol
Fornitore: Apollo Scientific
PC10291-1G PC10291-500MG
APOSPC10291-1GEA 924 EUR
APOSPC10291-1G APOSPC10291-500MG
1,1,1-Trifluoro-3-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}-2-propanol
1,1,1-Trifluoro-3-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}-2-propanol
Formula: C₁₄H₁₆F₆N₂O
Punto di fusione: 68…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01871732
CAS Number: 453557-82-9