Stampa…
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-fluorophenyl)piperazino]-2-propanol
Fornitore: Apollo Scientific
PC10289-1G PC10289-500MG
APOSPC10289-1GEA 924 EUR
APOSPC10289-1G APOSPC10289-500MG
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-fluorophenyl)piperazino]-2-propanol
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-fluorophenyl)piperazino]-2-propanol
Formula: C₁₃H₁₆F₄N₂O
Punto di fusione: 92…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01871727
CAS Number: 453557-80-7