Stampa…
1,1,1-Trifluoro-3-{[2-(trifluoromethyl)benzyl]amino}-2-propanol
Fornitore: Apollo Scientific
PC10288-1G PC10288-500MG
APOSPC10288-1GEA 799 EUR
APOSPC10288-1G APOSPC10288-500MG
1,1,1-Trifluoro-3-{[2-(trifluoromethyl)benzyl]amino}-2-propanol
1,1,1-Trifluoro-3-{[2-(trifluoromethyl)benzyl]amino}-2-propanol
Formula: C₁₁H₁₁F₆NO
Peso molecolare: 287,21 g/mol
Punto di fusione: 79…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01871716
CAS Number: 453557-79-4