Stampa…
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10287-1G PC10287-250MG PC10287-5G
APOSPC10287-1GEA 55.3 EUR
APOSPC10287-1G APOSPC10287-250MG APOSPC10287-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic acid
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₆H₄F₃NO₂S
Punto di fusione: 186…187 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00173295
CAS Number: 117724-63-7