Stampa…
5-Chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-1,6-dihydro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]pyridine-3-carboxylic acid
PC10286-1G PC10286-500MG
APOSPC10286-1GEA 415 EUR
APOSPC10286-1G APOSPC10286-500MG
5-Chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
5-Chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formula: C₁₄H₉ClF₃NO₃
Peso molecolare: 331,68 g/mol
Punto di fusione: 191…193 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00140108
CAS Number: 339024-06-5