Stampa…
5,7-Bis(trifluoromethyl)[1,8]naphthyridin-2-amine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5,7-Bis(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridin-2-amine, 7-Amino-2,4-bis(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine
PC10284-1G PC10284-250MG PC10284-5G
APOSPC10284-1GEA 102 EUR
APOSPC10284-1G APOSPC10284-250MG APOSPC10284-5G
5,7-Bis(trifluoromethyl)[1,8]naphthyridin-2-amine 95+%
5,7-Bis(trifluoromethyl)[1,8]naphthyridin-2-amine
Formula: C₁₀H₅F₆N₃
Peso molecolare: 281,16 g/mol
Punto di fusione: 195…197 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00140205
CAS Number: 51420-72-5