Stampa…
4-Chloro-2-fluoro-5-[(4-fluorobenzyl)oxy]aniline
Fornitore: Apollo Scientific
PC10281-1G PC10281-500MG PC10281-5G
APOSPC10281-1GEA 533 EUR
APOSPC10281-1G APOSPC10281-500MG APOSPC10281-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-[(4-fluorobenzyl)oxy]aniline
4-Chloro-2-fluoro-5-[(4-fluorobenzyl)oxy]aniline
Formula: C₁₃H₁₀ClF₂NO
Peso molecolare: 269,68 g/mol
Punto di fusione: 87…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425812
CAS Number: 453557-77-2