Stampa…
6-Methyl-2-(2,2,2-trifluoro-1-hydroxyethyl)-3-pyridinol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10280-1G PC10280-5G
APOSPC10280-1GEA 168 EUR
APOSPC10280-1G APOSPC10280-5G
6-Methyl-2-(2,2,2-trifluoro-1-hydroxyethyl)-3-pyridinol
6-Methyl-2-(2,2,2-trifluoro-1-hydroxyethyl)-3-pyridinol
Formula: C₈H₈F₃NO₂
Punto di fusione: 138…141 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425809
CAS Number: 344776-71-2