Stampa…
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10278-1G PC10278-25G PC10278-5G
APOSPC10278-1GEA 147 EUR
APOSPC10278-1G APOSPC10278-25G APOSPC10278-5G
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
Formula: C₁₀H₁₂FN₃O₂
Peso molecolare: 225,22 g/mol
Punto di fusione: 70…72,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01572463
CAS Number: 154590-33-7